Merck
AMBH93E4C523
Ambeed, Inc.
Ethyl 8-amino-1-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,100
250 MG
¥26,300
ベンダーカタログ番号: A359908-100MG
¥20,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,100
250 MG
¥26,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A359908-100MG
¥20,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 8-amino-1-methyl-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H15N5O2/c1-3-20-12(19)10-8-5-4-7-6-15-13(14)16-9(7)11(8)18(2)17-10/h6H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16)
InChI Key
GUAHQNVJSKHHDA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/802534-49-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)