Merck
AMBH93E4C4F7
Ambeed, Inc.
4,4'-(1,3,4-Oxadiazole-2,5-diyl)diphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,300
250 MG
¥19,900
ベンダーカタログ番号: A337435-100MG
¥15,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,300
250 MG
¥19,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A337435-100MG
¥15,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4'-(1,3,4-oxadiazole-2,5-diyl)diphenol
Inchi Code
1S/C14H10N2O3/c17-11-5-1-9(2-6-11)13-15-16-14(19-13)10-3-7-12(18)8-4-10/h1-8,17-18H
InChI Key
BINSWEOIXQQWJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10600-83-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)