Merck
AMBH93E4C47F
Ambeed, Inc.
2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,500
100 G
¥15,300
500 G
¥30,700
ベンダーカタログ番号: A277857-25G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,500
100 G
¥15,300
500 G
¥30,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.38
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A277857-25G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,6-ditert-butyl-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C16H26O/c1-8-11-9-12(15(2,3)4)14(17)13(10-11)16(5,6)7/h9-10,17H,8H2,1-7H3
InChI Key
BVUXDWXKPROUDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4130-42-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)