Merck
AMBH93E4C464
Ambeed, Inc.
(2,3,5,6-Tetrafluorophenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.89
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H3BF4O2/c8-2-1-3(9)6(11)4(5(2)10)7(12)13/h1,12-13H
InChI Key
SORPNEUIIZJCBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/511295-01-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/511295-01-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)