Merck
AMBH93E4C41A
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,800
250 MG
¥19,000
ベンダーカタログ番号: A228330-100MG
¥14,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,800
250 MG
¥19,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A228330-100MG
¥14,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10FNO2/c11-7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-9(8)10(13)14/h1-2,5,9,12H,3-4H2,(H,13,14)
InChI Key
OXOUVNLVPPEGSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260641-86-8.html
Synonym
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)