Merck
AMBH93E4C3D9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3,5-dimethoxyaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,500
250 MG
¥23,900
1 G
¥55,900
5 G
¥175,600
ベンダーカタログ番号: A192765-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,500
250 MG
¥23,900
1 G
¥55,900
5 G
¥175,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.63
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A192765-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-3,5-dimethoxyaniline
Inchi Code
1S/C8H10ClNO2/c1-11-6-3-5(10)4-7(12-2)8(6)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
SGDVJEPMJMYMEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/226419-21-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)