Merck
AMBH93E4C315
Ambeed, Inc.
3,5-Dibromo-2-hydrazinylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,400
1 G
¥13,700
5 G
¥27,700
ベンダーカタログ番号: A1225827-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,400
1 G
¥13,700
5 G
¥27,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.92
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1225827-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,5-dibromo-2-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H5Br2N3/c6-3-1-4(7)5(10-8)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,9,10)
InChI Key
SNLGJYTUIRNJDF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1289024-95-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1289024-95-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)