Merck
AMBH93E4C312
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,700
250 MG
¥51,700
1 G
¥119,100
ベンダーカタログ番号: A1221079-100MG
¥30,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,700
250 MG
¥51,700
1 G
¥119,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.59
ベンダーカタログ番号: A1221079-100MG
¥30,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O2/c1-12-6(11)3-4(7)9-2-10-5(3)8/h2H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI Key
IZBOWCSSQNGKEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2091735-99-6.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2091735-99-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)