Merck
AMBH93E4C2E2
Ambeed, Inc.
Heptadecanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥26,300
100 MG
¥42,400
ベンダーカタログ番号: A1213407-50MG
¥26,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥26,300
100 MG
¥42,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.47
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1213407-50MG
¥26,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
heptadecanamide
Inchi Code
1S/C17H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H2,18,19)
InChI Key
REEPJBYQLCWOAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25844-13-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)