Merck
AMBH93E4C29C
Ambeed, Inc.
2-Decyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,100
1 G
¥62,100
5 G
¥197,200
ベンダーカタログ番号: A1197757-250MG
¥30,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,100
1 G
¥62,100
5 G
¥197,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.45
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1197757-250MG
¥30,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-decyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Inchi Code
1S/C16H26O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-17-15-12-19-13-16(15)18-14/h12-14H,2-11H2,1H3
InChI Key
VTCXNUFHLUPLOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126213-55-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)