Merck
AMBH93E4C227
Ambeed, Inc.
3-Amino-6-chloropyridazin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥30,500
250 MG
¥44,900
1 G
¥106,900
ベンダーカタログ番号: A1154054-100MG
¥30,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥30,500
250 MG
¥44,900
1 G
¥106,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.55
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1154054-100MG
¥30,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-amino-6-chloro-4-pyridazinol
Inchi Code
1S/C4H4ClN3O/c5-3-1-2(9)4(6)8-7-3/h1H,(H2,6,8)(H,7,9)
InChI Key
OSMCGNGRWOTGKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1361947-75-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1361947-75-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)