Merck
AMBH93E4C1E8
Ambeed, Inc.
2-Hydrazinyl-5-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥16,600
5 G
¥29,900
ベンダーカタログ番号: A110502-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥16,600
5 G
¥29,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A110502-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-hydrazino-5-[hydroxy(oxido)amino]pyridine
Inchi Code
1S/C5H6N4O2/c6-8-5-2-1-4(3-7-5)9(10)11/h1-3H,6H2,(H,7,8)
InChI Key
DDWAPSXNXHYQLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6343-98-2.html
Synonym
2-Hydrazono-5-nitro-1,2-dihydropyridine
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)