Merck
AMBH93E4C1E0
Ambeed, Inc.
1,3-Bis(2-methylphenyl)propane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,400
250 MG
¥21,700
1 G
¥43,800
5 G
¥132,300
ベンダーカタログ番号: A1073818-100MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,400
250 MG
¥21,700
1 G
¥43,800
5 G
¥132,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
252.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1073818-100MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3-bis(2-methylphenyl)-1,3-propanedione
Inchi Code
1S/C17H16O2/c1-12-7-3-5-9-14(12)16(18)11-17(19)15-10-6-4-8-13(15)2/h3-10H,11H2,1-2H3
InChI Key
ATKAXTJKEOYCOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847500-51-0.html
Synonym
1,3-Di-o-tolylpropane-1,3-dione
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)