Merck
AMBH93D59114
Ambeed, Inc.
SM-324405
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥22,400
25 MG
¥32,100
50 MG
¥46,200
100 MG
¥68,900
250 MG
¥106,300
ベンダーカタログ番号: A839990-10MG
¥22,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥22,400
25 MG
¥32,100
50 MG
¥46,200
100 MG
¥68,900
250 MG
¥106,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
385.42
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A839990-10MG
¥22,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-(3-((6-amino-2-butoxy-8-hydroxy-9H-purin-9-yl)methyl)phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C19H23N5O4/c1-3-4-8-28-18-22-16(20)15-17(23-18)24(19(26)21-15)11-13-7-5-6-12(9-13)10-14(25)27-2/h5-7,9H,3-4,8,10-11H2,1-2H3,(H,21,26)(H2,20,22,23)
InChI Key
MXILFZWMVNDOIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/677773-91-0.html
Synonym
Methyl 2-(3-((6-amino-2-butoxy-8-oxo-7H-purin-9(8H)-yl)methyl)phenyl)acetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)