Merck
AMBH93D58E4C
Ambeed, Inc.
Talabostat mesylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methanesulfonic acid compound with (R)-1-((S)-2-amino-3-methylbutanoyl)pyrrolidin-2-ylboronic acid (1:1)
Inchi Code
1S/C9H19BN2O3.CH4O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-5-3-4-7(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h6-8,14-15H,3-5,11H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t7-,8-;/m0./s1
InChI Key
OXYYOEIGQRXGPI-WSZWBAFRSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150080-09-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)