Merck
AMBH93D53964
Ambeed, Inc.
Sodium 3,5,6-trichloropyridin-2-olate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,500
100 G
¥12,400
500 G
¥26,500
ベンダーカタログ番号: A776404-25G
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,500
100 G
¥12,400
500 G
¥26,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.42
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A776404-25G
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sodium 3,5,6-trichloro-2-pyridinolate
Inchi Code
1S/C5H2Cl3NO.Na/c6-2-1-3(7)5(10)9-4(2)8;/h1H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
JAWYJCBOOSFRKD-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
85%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37439-34-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/37439-34-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)