Merck
AMBH93D53960
Ambeed, Inc.
JNJ-5207852
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥16,400
25 MG
¥18,200
50 MG
¥25,200
100 MG
¥37,100
ベンダーカタログ番号: A774214-10MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥16,400
25 MG
¥18,200
50 MG
¥25,200
100 MG
¥37,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.49
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A774214-10MG
¥16,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-{4-[3-(1-piperidinyl)propoxy]benzyl}piperidine
Inchi Code
1S/C20H32N2O/c1-3-12-21(13-4-1)16-7-17-23-20-10-8-19(9-11-20)18-22-14-5-2-6-15-22/h8-11H,1-7,12-18H2
InChI Key
PTKHFRNHJULJKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/398473-34-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/398473-34-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)