Merck
AMBH93D5391C
Ambeed, Inc.
3-Methylquinoxalin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,300
250 MG
¥22,400
1 G
¥61,000
ベンダーカタログ番号: A723358-100MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,300
250 MG
¥22,400
1 G
¥61,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A723358-100MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-methyl-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c1-6-9(10)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
InChI Key
WGHZDFAULZNZJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34972-22-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)