Merck
AMBH93D538F9
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,500
1 G
¥11,300
5 G
¥19,700
25 G
¥37,800
100 G
¥106,500
ベンダーカタログ番号: A699767-250MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,500
1 G
¥11,300
5 G
¥19,700
25 G
¥37,800
100 G
¥106,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A699767-250MG
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3F4NO/c9-7-2-1-6(3-5(7)4-13)14-8(10,11)12/h1-3H
InChI Key
MFLGNKVMGUFLOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886498-08-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886498-08-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)