Merck
AMBH93D538F4
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,200
250 MG
¥40,200
ベンダーカタログ番号: A694371-100MG
¥27,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,200
250 MG
¥40,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.75
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A694371-100MG
¥27,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
7-methoxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]thiazepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NOS.ClH/c1-12-9-2-3-10-8(6-9)7-11-4-5-13-10;/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3;1H
InChI Key
ZILRHMIPALDQKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956386-58-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)