Merck
AMBH93D538C4
Ambeed, Inc.
1H-Imidazol-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥11,800
100 MG
¥13,500
250 MG
¥17,100
1 G
¥38,900
5 G
¥131,600
ベンダーカタログ番号: A661571-50MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥11,800
100 MG
¥13,500
250 MG
¥17,100
1 G
¥38,900
5 G
¥131,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A661571-50MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1H-imidazol-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5N3.2ClH/c4-3-1-5-2-6-3;;/h1-2H,4H2,(H,5,6);2*1H
InChI Key
DUMKPSWHQBNFMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111005-19-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)