Merck
AMBH93D53801
Ambeed, Inc.
Methyl 7-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,700
250 MG
¥30,500
1 G
¥76,000
5 G
¥212,000
ベンダーカタログ番号: A508994-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,700
250 MG
¥30,500
1 G
¥76,000
5 G
¥212,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A508994-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 7-fluoro-1H-indazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)8-6(5)4-11-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
PBYSPIOLQQDIAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1079993-19-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)