Merck
AMBH93D537E7
Ambeed, Inc.
Ethyl (4-iodophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl (4-iodophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11IO2/c1-2-13-10(12)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
YDJDSUNRSIVGMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15250-46-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)