Merck
AMBH93D5378E
Ambeed, Inc.
4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl] benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,800
250 MG
¥51,700
ベンダーカタログ番号: A421872-100MG
¥33,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,800
250 MG
¥51,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A421872-100MG
¥33,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-({4-[3-(trifluoromethyl)-3H-diaziren-3-yl]benzoyl}oxy)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2
InChI Key
INRPFQHJCXWTGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87736-89-8.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)