Merck
AMBH93D53766
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,900
5 G
¥21,200
25 G
¥73,400
ベンダーカタログ番号: A400380-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,900
5 G
¥21,200
25 G
¥73,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A400380-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c1-12-8-3-2-7(4-5-11)9(10)6-8/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI Key
HGIMMKGDPPDRTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66916-98-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)