Merck
AMBH93D53661
Ambeed, Inc.
2-Iodo-1,4-dimethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-iodo-1,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9IO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI Key
WCFRWOHBOPQTBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25245-35-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)