Merck
AMBH93D53657
Ambeed, Inc.
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,800
5 G
¥12,600
25 G
¥24,800
100 G
¥66,500
500 G
¥209,100
ベンダーカタログ番号: A187403-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,800
5 G
¥12,600
25 G
¥24,800
100 G
¥66,500
500 G
¥209,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A187403-1G
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,2-difluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H3F5O3S/c4-2(5)1-11-12(9,10)3(6,7)8/h2H,1H2
InChI Key
NKULBUOBGILEAR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74427-22-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)