Merck
AMBH93D5351B
Ambeed, Inc.
3,3-Dimethylindolin-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥46,000
100 MG
¥59,900
250 MG
¥90,800
1 G
¥201,000
ベンダーカタログ番号: A1159400-50MG
¥46,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥46,000
100 MG
¥59,900
250 MG
¥90,800
1 G
¥201,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.16
ベンダーカタログ番号: A1159400-50MG
¥46,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,3-dimethylindolin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c1-10(2)6-12-8-5-3-4-7(11)9(8)10;;/h3-5,12H,6,11H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
ZSTQBGVMWPVHAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2411639-80-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)