Merck
AMBH93D534FF
Ambeed, Inc.
2-(Tritylthio)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥15,500
25 G
¥25,200
100 G
¥76,700
ベンダーカタログ番号: A114015-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥15,500
25 G
¥25,200
100 G
¥76,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A114015-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(tritylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C21H18O2S/c22-20(23)16-24-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H,16H2,(H,22,23)
InChI Key
RYRPHZROJNDXEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34914-36-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)