Merck
AMBH6FD84643
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-4-methoxypyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥18,400
5 G
¥38,900
ベンダーカタログ番号: A466210-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥18,400
5 G
¥38,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
179
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A466210-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,5-dichloro-4-pyrimidinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-5(7)9-4/h2H,1H3
InChI Key
FNXVYHFDDCNERP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5750-74-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)