Merck
AMBH6FD84619
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,000
1 G
¥21,200
5 G
¥29,000
ベンダーカタログ番号: A267693-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥14,000
1 G
¥21,200
5 G
¥29,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A267693-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
Inchi Code
1S/C5H9BrO3/c1-8-3-4(6)5(7)9-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
NVBLRKGCQVZDMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27704-96-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)