Merck
AMBH6FD841AD
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,900
5 G
¥15,500
10 G
¥19,700
25 G
¥34,700
100 G
¥106,700
ベンダーカタログ番号: A517809-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥10,900
5 G
¥15,500
10 G
¥19,700
25 G
¥34,700
100 G
¥106,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A517809-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
KKMVACLRBBJYIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/381247-99-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)