Merck
AMBH6FD841A2
Ambeed, Inc.
8-Fluoroquinoline-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥39,600
250 MG
¥58,800
1 G
¥140,500
ベンダーカタログ番号: A614923-100MG
¥39,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥39,600
250 MG
¥58,800
1 G
¥140,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A614923-100MG
¥39,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-fluoro-4-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6FNO/c11-9-3-1-2-8-7(6-13)4-5-12-10(8)9/h1-6H
InChI Key
XYBPBFLPLZOLGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/496792-30-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/496792-30-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)