Merck
AMBH6FD84113
Ambeed, Inc.
1-(4-Chlorophenyl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥17,300
1 G
¥32,300
ベンダーカタログ番号: A545346-100MG
¥13,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥17,300
1 G
¥32,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A545346-100MG
¥13,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H12ClN/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,2,11H2,1H3
InChI Key
JAVXFKQNRRUYMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74788-46-8.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74788-46-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)