Merck
AMBH6FD840BF
Ambeed, Inc.
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,900
5 G
¥17,900
ベンダーカタログ番号: A134304-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,900
5 G
¥17,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A134304-1G
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-10-7(8)4-6(9-10)5-2-3-5/h4-5H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118430-74-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)