Merck
AMBH6FD7F9C1
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-2,3,3-trimethyl-3H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,000
250 MG
¥29,000
1 G
¥51,300
ベンダーカタログ番号: A649388-100MG
¥21,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,000
250 MG
¥29,000
1 G
¥51,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A649388-100MG
¥21,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-methoxy-2,3,3-trimethyl-3H-indole
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-8-12(2,3)10-7-9(14-4)5-6-11(10)13-8/h5-7,13H,1H2,2-4H3
InChI Key
HUKFNIKPBKNLIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31241-19-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)