Merck
AMBH6FD7F96E
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-isoindole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥17,900
100 MG
¥20,400
ベンダーカタログ番号: A607348-50MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥17,900
100 MG
¥20,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A607348-50MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-2H-isoindole
Inchi Code
1S/C8H11N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h5-6,9H,1-4H2
InChI Key
JSHOAZBZHHEGHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51649-35-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)