Merck
AMBH6FD7F913
Ambeed, Inc.
2-Bromooxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,000
250 MG
¥17,100
1 G
¥31,400
5 G
¥86,400
10 G
¥144,000
25 G
¥289,700
ベンダーカタログ番号: A142825-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,000
250 MG
¥17,100
1 G
¥31,400
5 G
¥86,400
10 G
¥144,000
25 G
¥289,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.96
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A142825-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C3H2BrNO/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI Key
YCHPNSOKVRTPES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125533-82-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)