Merck
AMBH6FD7F90A
Ambeed, Inc.
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,000
250 MG
¥35,800
1 G
¥82,900
5 G
¥317,600
ベンダーカタログ番号: A276182-100MG
¥23,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,000
250 MG
¥35,800
1 G
¥82,900
5 G
¥317,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A276182-100MG
¥23,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-9-10-2-1-8-4-6(5)10/h1-4H
InChI Key
BQEQQUBYZMIBOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53902-93-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)