Merck
AMBH6FD7F8DD
Ambeed, Inc.
7-Bromo-5-chloroquinolin-8-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,800
5 G
¥27,900
ベンダーカタログ番号: A635486-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,800
5 G
¥27,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.5
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A635486-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-5-chloro-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-6-4-7(11)5-2-1-3-12-8(5)9(6)13/h1-4,13H
InChI Key
ADJQQSUBKRASQN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7640-33-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)