Merck
AMBH6FD7F83B
Ambeed, Inc.
6-Bromo-7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥37,400
250 MG
¥57,000
1 G
¥108,200
ベンダーカタログ番号: A269575-100MG
¥37,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥37,400
250 MG
¥57,000
1 G
¥108,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A269575-100MG
¥37,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-7-methyl-1-indanone
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-8(11)4-2-7-3-5-9(12)10(6)7/h2,4H,3,5H2,1H3
InChI Key
VYCICRIMTRDJBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1071727-49-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)