Merck
AMBH6FD7F81E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.43
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-chloro-3-fluoro-2-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H2ClFIN/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H
InChI Key
MINXERMPCQJEFL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211590-36-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)