Merck
AMBH6FD7F814
Ambeed, Inc.
4-Chlorobutan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,700
250 MG
¥22,400
1 G
¥42,900
5 G
¥128,800
ベンダーカタログ番号: A926336-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,700
250 MG
¥22,400
1 G
¥42,900
5 G
¥128,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A926336-100MG
¥17,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-1-butanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-4,6H2;1H
InChI Key
NSDWMQZDGGQRLM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6435-84-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)