Merck
AMBH6FD7F803
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.91
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-bromo-6-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4BrIO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI Key
ZZBRPSNXUDZTRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2040-86-0.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)