Merck
AMBH6FD7F7DA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-ethylhydrazinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,900
1 G
¥53,500
5 G
¥155,500
ベンダーカタログ番号: A903386-250MG
¥25,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,900
1 G
¥53,500
5 G
¥155,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A903386-250MG
¥25,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-ethylhydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H16N2O2/c1-5-8-9-6(10)11-7(2,3)4/h8H,5H2,1-4H3,(H,9,10)
InChI Key
AGBGVIVRTPGQSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/476362-41-1.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/476362-41-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)