Merck
AMBH6FD7F796
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,000
1 G
¥19,300
5 G
¥31,000
ベンダーカタログ番号: A617610-250MG
¥14,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,000
1 G
¥19,300
5 G
¥31,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A617610-250MG
¥14,000
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-13-8-4-2-3-7(5-8)11-9(12)6-10/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
JJNAIBJFYFWTIA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17641-08-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)