Merck
AMBH6FD7F77E
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,800
250 MG
¥29,900
1 G
¥95,200
ベンダーカタログ番号: A933257-100MG
¥16,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,800
250 MG
¥29,900
1 G
¥95,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A933257-100MG
¥16,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-4-methyl-1-indanone
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-4-7(11)5-9-8(6)2-3-10(9)12/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
QJSLUGAXLICGSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24078-18-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/24078-18-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)