Merck
AMBH6FD7F703
Ambeed, Inc.
4-(Carboxymethoxy)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,500
5 G
¥19,500
25 G
¥64,300
ベンダーカタログ番号: A298475-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,500
5 G
¥19,500
25 G
¥64,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A298475-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(carboxymethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O5/c10-8(11)5-14-7-3-1-6(2-4-7)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
LABJFIBQJFPXHZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19360-67-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)