Merck
AMBH6FD7F6ED
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloro-1,3-dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥64,100
ベンダーカタログ番号: A793816-1G
¥64,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥64,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A793816-1G
¥64,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,5-dichloro-1,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
NUXAUCXMSVFGME-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68266-70-6.html
Synonym
2,5-dichloro-1,3-dimethylbenzene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)