Merck
AMBH6FD7F6CC
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-oxo-2-(p-tolylamino)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
1 G
¥21,700
ベンダーカタログ番号: A581399-250MG
¥12,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
1 G
¥21,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A581399-250MG
¥12,600
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl oxo(4-toluidino)acetate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-3-15-11(14)10(13)12-9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
AAMWAWJQPFWTEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18522-98-0.html
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)